Learn More
Barium chloride, anhydrous, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11331598
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
0.50g
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11331598 25 g 25g
11351598 0.5 g 0.50g
11361598 5 g 5g
11341598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11331598 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010995.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Barium chloride is used in manufacture of pigments, fire works, other barium salts, fireworks , hardening of steel, heat treatment salts, purification of brine solution in caustic chlorine plants, lubrication oil additive, textile dye, pigments, white leather, aluminum refining, boiling water treatment and porcelain enamels for sheet steel. It is also used to remove sulfate ion in some electrolytic plants, caustic soda, magnesium metal or sodium metal. It is also used as a component in a flux used to prevent oxidation of molten magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-37-2
Formula molecolare BaCl2
Molecular Weight (g/mol) 208.23
Numero MDL MFCD00003445
InChI Key WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Punti di ebollizione 1560°C
Materiale o nome chimico Barium chloride
Punto di fusione 963°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 3.9 g/mL
Numero UN UN1564
Indice di Merck 14,971
Informazioni di solubilità Soluble in water and methanol. Insoluble in acids,ethanol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
IUPAC Name barium(2+);dichloride
Peso formulazione 208.25
Percent Purity 99.998%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride