Learn More
Barium chloride concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M BaCl2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium chloride concentrate |
| Nota nome | For 1L standard solution, 0.05 M BaCl2 (0.1N) |
| CAS min. % | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
| CAS max % | <90.0000%, <20.0000% |
| Forma fisica | Concentrate |
| Quantità | 6 x 1 Ea. |
| Formula lineare | BaCl2 |
| Peso formulazione | 208.23 |
| Imballaggio | Ampoule |
| Densità | 1.000 g/cm3 |