Learn More
Barium chloride dihydrate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10158040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10158040 500 g Flacone in plastica 500g
10298843 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10158040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423455000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10326-27-9
Formula molecolare BaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 244.26
Numero MDL MFCD00149154
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC Name barium(2+) dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Punti di ebollizione 1560.0°C
Materiale o nome chimico Barium chloride dihydrate
Punto di fusione 962.0°C
Colore White
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Perdita all'essiccatura 14.0% to 16.0% (150°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare BaCl2·2H2O
Indice di Merck 15, 967
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate
Peso formulazione 244.28
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente ale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.