Specifica
Especificaciones
| Punti di ebollizione | 1560.0°C |
| Materiale o nome chimico | Barium chloride dihydrate |
| Punto di fusione | 962.0°C |
| Colore | Gray-White |
| pH | 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C) |
| Quantità | 1 kg |
| Perdita all'essiccatura | 14.0 % to 16.0 % (150°C) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Argentometry) |
| Formula lineare | BaCl2·2H2O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Barium chloride dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride (BaCl2), dihydrate
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.