Specifica
| Punti di ebollizione | 1560.0°C |
| Materiale o nome chimico | Barium chloride dihydrate |
| Punto di fusione | 962.0°C |
| Colore | Gray-White |
| pH | 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C) |
| Quantità | 2.5 kg |
| Perdita all'essiccatura | 14.0 % to 16.0 % (150°C) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Argentometry) |
| Formula lineare | BaCl2·2H2O |
| Vedi altri risultati |