Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15687690 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15687690 500 g Flacone in polietilene 500g
15667690 100 g Flacone in polietilene 100g
15677690 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15687690 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore B0750500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10326-27-9
Formula molecolare BaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 244.26
Numero MDL MFCD00149154
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Punti di ebollizione 1560°C
Materiale o nome chimico Barium chloride dihydrate
Punto di fusione 962°C
Colore Colorless
pH 0k
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Numero UN UN1564
IUPAC Name barium(2+) dihydrate dichloride
Peso formulazione 244.26g/mol
Percent Purity ≥99%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 3.100g/cm3