Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31750701
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Natural Poly Bottle
White Poly Wide Mouth Bottle
Dimensione della confezione:
1000g
100g
2.50L
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31750701 1 kg White Poly Wide Mouth Bottle 1000g
31750490 100 g White Poly Wide Mouth Bottle 100g
31750209 500 g White Poly Wide Mouth Bottle 500g
31749965 2.5 kg Natural Poly Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31750701 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RDCB00801000B1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificadores de productos químicos
CAS 10326-27-9
Formula molecolare BaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 244.26
Numero MDL MFCD00149154
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC Name barium(2+) dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Barium Chloride
Nota nome Dihydrate
Colore White
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 1 kg
Perdita all'essiccatura 14.0 to 16.0%
Imballaggio White Poly Wide Mouth Bottle
Sinonimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
Percent Purity ≥99%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.