Learn More
Barium chloride dihydrate, ACS
Codice prodotto. 11371669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371669 500 g 500g
11381669 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11371669 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012310.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Barium chloride is usually employed as a chemical reagent to precipitate soluble sulfates and also in the purification of the seawater solution. It is practiced in several applications like heat-treating baths, waste water treatment, the production of PVC stabilizers, oil lubricants, fireworks materials, hardening of steel, in the manufacture of pigments and in the manufacture of other barium salts. It is applied to prepare composites to absorb ammonia and to increase the crystallinty of polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10326-27-9
Formula molecolare BaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 244.26
Numero MDL MFCD00149154
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium chloride
Punto di fusione 113°C-2H2O
Nota nome dihydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Densità 3.097
Numero UN UN1564
Indice di Merck 14,971
Informazioni di solubilità Very soluble in water; Soluble in methanol; Insoluble in ethanol,acetone,ethyl acetate.
IUPAC Name barium(2+) dihydrate dichloride
Peso formulazione 244.28 (208.25 Anhydrous)
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride dihydrate