Learn More
Barium Chloride Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30332152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332152 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332152 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB118680100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Chloride Dihydrate
CAS 10326-27-9
Formula molecolare BaCl2H4O2
Quantità 100 g
Sinonimo Barium Chloride Dihydrate (8CI), Barium Chloride (BaCl2) Hydrate, Barium Dichloride Dihydrate
InChI Formula InChI=1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
SMILES Cl[Ba]Cl
IUPAC Name dichlorobarium;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 244.26
Peso formulazione 243.8641