Learn More
Barium Chloride EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12980594 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Imballaggio:
Ampoule
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12980594 1 mL Ampoule 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12980594 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore RP2601000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Barban
CAS 101-27-9
Quantità 1 mL
Formula molecolare C11H9Cl2NO2
Sinonimo barban, barbamate, barbane, carbine, carbyne, chlorinat, carbin, karbin, neoban, carbyne herbicide
InChI Key MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)OCC#CCCl
IUPAC Name 4-chlorobut-2-ynyl N-(3-chlorophenyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 258.098
PubChem CID 7551
ChEBI CHEBI:33421
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100μg/mL
Imballaggio Ampoule