Learn More
Barium chloride solution, 0.1M, Solstice
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium chloride solution |
| CAS | 10361-37-2 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Formula molecolare | BaCl2 |
| Numero MDL | MFCD00003445 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Sinonimo | barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508 |
| InChI Key | WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L |
| Vedi altri risultati |