Learn More
Barium chloride solution, 20%, Solstice
Codice prodotto. 15694930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15694930 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15694930 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 353235L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    229.73€ / 5L
    Risparmia 19.27€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
0.2
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Barium chloride solution
CAS 10361-37-2
Forma fisica Liquid
Quantità 5 L
Imballaggio Plastic Bottle
Formula molecolare BaCl2
Numero MDL MFCD00003445
Sinonimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
InChI Key WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
IUPAC Name barium(2+);dichloride
Molecular Weight (g/mol) 208.23
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
Peso formulazione 208.23g/mol
Percent Purity 20%
Grado Volumetric
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium chloride solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: barium chloride