Learn More
Barium Diphenylamine-4-Sulfonate, For Redox Titration, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15644100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15644100 5 g Glass Bottle 5g
15634100 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15644100 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 339165G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
for redox titration
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6211-24-1
Formula molecolare C24H20BaN2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 633.88
Numero MDL MFCD00007497
InChI Key IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
PubChem CID 80342
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Barium diphenylamine-4-sulfonate
Colore Beige to White
Quantità 5 g
Formula lineare (C12H10NO3S)2Ba
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3795146
IUPAC Name 4-anilinobenzenesulfonate;barium(2+)
Peso formulazione 633.88g/mol
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Imballaggio Glass Bottle
Aspetto Powder