Learn More
Thermo Scientific Chemicals Barium diphenylaminesulfonate, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10045730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10045730 5 g Bottiglia in vetro 5g
10443351 10 g Bottiglia in vetro 10g
10658144 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10045730 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 401680050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6211-24-1 | C24H20BaN2O6S2 | 633.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6211-24-1
Formula molecolare C24H20BaN2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 633.88
Numero MDL MFCD00007497
InChI Key IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
PubChem CID 80342
IUPAC Name 4-anilinobenzenesulfonate;barium(2+)
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Barium diphenylaminesulfonate
Punto di fusione 300.0°C
Colore White to Gray
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Sensibilità (as indicator) passes
Indice di Merck 15, 7423
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether and benzene
Peso formulazione 633.89
Grado Pure
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium diphenylaminesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.