Learn More
Barium ethoxide, 99.5% (metals basis), 10% w/v in ethanol
Codice prodotto. 11338028
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 11338028
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036588.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2914-19-4 | C4H10BaO2 | 227.449 g/mol
It is used in nano-materials & thin films; catalysis & synthesis and optics & glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2914-19-4
Formula molecolare C4H10BaO2
Molecular Weight (g/mol) 227.449
Numero MDL MFCD00050488
InChI Key GYIWFHXWLCXGQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium diethanolate, diethoxybarium, barium 2+ ; ethanolate, ethanol, barium salt 9ci, barium 2+ bis ethoxide, barium 2+ ion bis ethoxide, barium ethoxide solution w/v in ethanol trace metals basis 25ml
PubChem CID 6451474
IUPAC Name barium(2+);ethanolate
SMILES CC[O-].CC[O-].[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium ethoxide
Colore Yellow
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Ba(OC2H5)2
Quantità 100 mL
Numero UN UN3274
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible with water.
Peso formulazione 227.42
Percent Purity 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v in ethanol
Forma fisica Liquid
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use