Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium hydroxide octahydrate |
| Punto di fusione | 78.0°C |
| Nota nome | 98+% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Flakes |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 2.18 |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Densità | 2.1800g/mL |
| Vedi altri risultati |