Learn More
Barium hydroxide octahydrate, 99.95%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium hydroxide octahydrate |
| Punto di fusione | 78.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 5 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 2.18 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.95% |
| Densità | 2.1800g/mL |
| Formula lineare | Ba(OH)2·8H2O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Barium hydroxide octahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.