Learn More
Barium hydroxide octahydrate, ACS, 98+%
Descrizione
Used in manufacture of alkali, glass; in synthetic rubber vulcanization, alkalizing agent in water softening, boiler scale remedy, softening water.Barium hydroxide octahydrate is used in the centromeric heterochromatin banding technique. It acts as a precursor to prepare barium titanate, barium sulfate, barium phosphate and barium sulfide. Further, it is used in analytical chemistry for the titration of weak acids especially organic acids. It is involved in the preparation of cyclopentanone, diacetone alcohol and D-Gulonic gamma-lactone. In addition to this, it finds application in ester hydrolysis such as dimethyl hendecanedioate and decarboxylation of amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium hydroxide octahydrate |
| Punto di fusione | 78°C |
| Nota nome | For ACS analysis |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 250 g |
| Sensibilità | Air sensitive; Hygroscopic |
| Intervallo percentuale saggio | >98.0% |
| Densità | 2.18 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acetone. |
| IUPAC Name | barium(2+) octahydrate dihydroxide |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Barium hydroxide octahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Barium hydroxide octahydrate