Learn More
Barium Hydroxide Octahydrate, ACS Reagent, ≥98%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15652060 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15652060 500 g Flacone in polietilene 500g
15632060 100 g Flacone in polietilene 100g
15642060 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15652060 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 217573500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 12230-71-6
Formula molecolare BaH18O10
Molecular Weight (g/mol) 315.46
Numero MDL MFCD00149152
InChI Key ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
IUPAC Name barium(2+);dihydroxide;octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Specifications
Materiale o nome chimico Barium Hydroxide Octahydrate
Punto di fusione 78°C
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare Ba(OH)2 · 8H2O
Numero UN UN3262
Peso formulazione 315.46g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2180g/cu.cm