Learn More
Barium Hydroxide Octahydrate, purum p.a., Honeywell™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiDescrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium Hydroxide Octahydrate |
| Forma fisica | Crystallized |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | Ba(OH)2 · 8H2O |
| Numero UN | 3262 |
| Peso formulazione | 315.46g/mol |
| Percent Purity | ≥98% (T) |
| Grado | purum p.a. |