Learn More
Barium hydroxide solution, Volumetric, 0.05 M Ba(OH)2 (0.1N), Solstice
Codice prodotto. 15664780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15664780 1 L 1L
15674780 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15664780 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 350501L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    77.45€ / 1L
    Risparmia 6.55€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-05-2027
Aggiungi al carrello
Volumetric, 0.05 M Ba(OH)2 (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17194-00-2
Formula molecolare BaH2O2
Molecular Weight (g/mol) 171.341
InChI Key RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
PubChem CID 6093286
ChEBI CHEBI:32592
IUPAC Name barium(2+);dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium hydroxide solution
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula lineare Ba(OH)2
Numero MDL MFCD00003443
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 171.34g/mol
Grado Volumetric