Learn More
Barium iodide hydrate, 98%, for analysis
Codice prodotto. 10431061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10431061 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10431061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208000500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85017-89-6 | BaI2 | 391.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Barium iodide hydrate
Punto di fusione 740.0°C
Nota nome 98%
CAS 85017-89-6
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formula molecolare BaI2
Formula lineare BaI2·xH2O
Numero MDL MFCD00149158
Indice di Merck 14, 980
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
InChI Key SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [I-].[I-].[Ba++]
IUPAC Name barium(2+) diiodide
Molecular Weight (g/mol) 391.14
Peso formulazione 391.14
Percent Purity 98%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium iodide hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.