Learn More
Barium isopropoxide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11342478
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342478 25 g 25g
11352478 1 g 1g
11332478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11342478 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014523.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24363-37-9 | Molecular Formula: C6H14BaO2 | Molecular Weight: 255.503 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24363-37-9
Formula molecolare C6H14BaO2
Molecular Weight (g/mol) 255.503
Numero MDL MFCD00050486
InChI Key CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 6101105
IUPAC Name barium(2+);propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium isopropoxide
Punto di fusione ∼200°C (decomposition)
Colore Brown to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Sensibilità Moisture sensitive
Formula lineare Ba[OCH(CH3)2]2
Numero UN UN3205
Peso formulazione 255.52