Learn More
Barium manganate, tech. 90%
Codice prodotto. 11397946
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11397946
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13172.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7787-35-1 | BaMnO4 | 256.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-35-1
Formula molecolare BaMnO4
Molecular Weight (g/mol) 256.26
Numero MDL MFCD00011514
InChI Key ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
IUPAC Name barium(2+);dioxido(dioxo)manganese
SMILES [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium manganate
Quantità 5 g
Numero UN UN3087
Indice di Merck 14,981
Peso formulazione 256.28
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.85