Learn More
Barium nitrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10072680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10072680 500 g Flacone in plastica 500g
10369183 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10072680 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 203155000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10022-31-8
Formula molecolare BaN2O6
Molecular Weight (g/mol) 261.34
Numero MDL MFCD00003442
InChI Key IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Barium nitrate
Punto di fusione 592.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Densità 3.23
Formula lineare Ba(NO3)2
Indice di Merck 15, 979
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
IUPAC Name barium(2+) dinitrate
Peso formulazione 261.34
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Barium nitrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.