Learn More
Barium nitrate, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11376588
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Packungsgröße
11376588 500 g 500g
11386588 50 g 50g
11366588 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11376588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012194.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-31-8
Formula molecolare BaN2O6
Molecular Weight (g/mol) 261.34
Numero MDL MFCD00003442
InChI Key IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Barium nitrate
Punto di fusione 592°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline
Intervallo percentuale saggio >99%
Densità 3.24 g/cm3
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC Name barium(2+);dinitrate
Peso formulazione 261.35
Grado ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium nitrate, ACS
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium nitrate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.