Learn More
Barium nitrate, ACS reagent
Codice prodotto. 12095340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12095340 500 g Flacone in plastica 500g
12085340 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12095340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192555000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10022-31-8
Formula molecolare BaN2O6
Molecular Weight (g/mol) 261.34
Numero MDL MFCD00003442
InChI Key IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium nitrate
Punto di fusione 592.0°C
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare Ba(NO3)2
Indice di Merck 15,979
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
IUPAC Name barium(2+) dinitrate
Peso formulazione 261.34
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium nitrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.