Learn More
Barium nitrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, ≥52% Ba basis, Solstice
Codice prodotto. 15653260 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
500g
5kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15653260 25 kg 25kg
15663260 500 g 500g
15683260 6 x 500 g pezzi 6
15673260 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15653260 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3112825KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99%,≥52% Ba basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10022-31-8
Formula molecolare BaN2O6
Molecular Weight (g/mol) 261.34
Numero MDL MFCD00003442
InChI Key IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
IUPAC Name barium(2+);dinitrate
Specifica
Materiale o nome chimico Barium nitrate
Punto di fusione 592°C (decomposition)(literature)
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, ≥52% Ba basis
CAS max % 100.0000%
Forma fisica Solid
Quantità 25 kg
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 3.24 g/cm3
Formula lineare (NH4)2SO4
Numero UN UN1446
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ba+2]
Peso formulazione 261.34
Percent Purity >99%
Grado Reagente ACS