Learn More
Barium peroxide, ≥95% peroxide (as BaO2) basis, powder, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15691040 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
50 kg
Imballaggio:
Fiberboard Box
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
50kg
Codice prodotto. 15691040
Marca: Honeywell-Fluka 11428500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
≥95% peroxide (as BaO2) basis, powder
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-29-6
Formula molecolare BaO2
Molecular Weight (g/mol) 169.325
Numero MDL MFCD00003454
InChI Key ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
PubChem CID 14773
IUPAC Name barium(2+);peroxide
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Peroxide
Punto di fusione 450°C
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Numero UN UN1449
Peso formulazione 169.33g/mol
Percent Purity ≥95% (peroxide (as BaO2) basis)
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 4.960g/cu.cm