Learn More
Barium peroxide, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium Peroxide |
| Punto di fusione | 450.0°C |
| CAS | 1304-29-6 |
| Colore | Beige |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (Iodometry) |
| Formula molecolare | BaO2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Barium peroxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido comburente Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.