Learn More
Barium Peroxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 450°C |
| CAS | 1304-29-6 |
| Colore | Beige |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | BaO2 |
| Numero MDL | 3454 |
| InChI Key | ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ba++].[O-][O-] |
| IUPAC Name | barium(2+) dioxidanediide |
| Vedi altri risultati |