Learn More
Barium pieces, 2.5cm (1in) & down, 99.2% (metals basis), Sr ∣<0.8%
Codice prodotto. 11356607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11356607 5 g 5g
11376607 50 g 50g
11366607 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11356607 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000653.06
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-39-3
Formula molecolare Ba
Molecular Weight (g/mol) 137.33
Numero MDL MFCD00134031
InChI Key DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC Name barium
SMILES [Ba]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray pieces
Quantità 5 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.2% (Metals basis)
Forma Pieces
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium pieces
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere estinguente per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..