Learn More
Barium, plasma standard solution, Specpure™ Ba 1000μg/mL
Codice prodotto. 11341459
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11341459 100 mL 100mL
11351459 50 mL 50mL
11430380 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11341459 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013876.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10022-31-8 , 7732-18-5
Molecular Weight (g/mol) 261.34
InChI Key IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24798
IUPAC Name barium(2+) dinitrate
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Formula molecolare BaN2O6
Numero MDL MFCD00003442
Colore Incolore
Tipo Analytical Standard
Quantità 100 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Barium nitrate: 0.19%; Water: 94.81%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium, plasma standard solution, Specpure, Ba 1000µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Bariumnitrate