Learn More
Barium Standard: Ba @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Barium Standard: Ba @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium |
| CAS | 7440-39-3 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Barium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Ba |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Bario, Baryum |
| InChI Formula | InChI=1S/Ba |
| Vedi altri risultati |