Learn More
Barium Standard: Ba+2 @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Descrizione
Barium Standard: Ba+2 @ 1000 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium |
| CAS | 7440-39-3 |
| Metodi | Ion Chromatography |
| Nomi componenti o analita | Barium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Ba |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Sinonimo | Bario, Baryum |
| InChI Formula | InChI=1S/Ba |
| SMILES | [Ba] |
| Vedi altri risultati |