Learn More
Barium sulfate, 98%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium sulfate |
| Punto di fusione | 1580.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5 to 100.5% |
| Formula lineare | BaSO4 |
| Indice di Merck | 15,99 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 0.0022g/L (18°C). Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, soluble in hot conc. sulfuric acid, insoluble in ethanol |
| IUPAC Name | barium(2+);sulfate |
| Vedi altri risultati |