Learn More
Barium Sulfate, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15567884 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15567884
Marca: Avantor J.T.Baker 103001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 7727-43-7
Formula molecolare BaO4S
Molecular Weight (g/mol) 233.38
Numero MDL MFCD00003455
InChI Key TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Sulfate
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
IUPAC Name barium(2+);sulfate
Peso formulazione 233.39
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 4.50kg