Learn More
Barium Sulfate Precipitated, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12618625 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 12618625
Marca: Fisher Chemical B/1120/61
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7727-43-7
Formula molecolare BaO4S
Molecular Weight (g/mol) 233.38
Numero MDL MFCD00003455
InChI Key TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name barium(2+) sulfate
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 1580°C
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 2 kg
Peso formulazione 233.4g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica