Learn More
Barium sulfide, 99.7% (metals basis)
Codice prodotto. 11397577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11397577 10 g 10g
11307587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012848.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 21109-95-5 | BaS | 169.39 g/mol
Barium sulfide has different characters, so it is used in a variety of ways, such as in electronics, paint pigments, dehairing hides, flame retardant, luminous paints, and generating pure hydrogen sulfide. Barium sulfide can deviate X-rays and helps to give clearly image of the soft tissue. Barium sulfide is a precursor to other barium compounds and also used as a short wavelength emitters for electronic displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21109-95-5
Formula molecolare BaS
Molecular Weight (g/mol) 169.39
Numero MDL MFCD00014192
InChI Key CJDPJFRMHVXWPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium sulfide, thioxobarium
PubChem CID 88791
IUPAC Name barium(2+) sulfanediide
SMILES [S--].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium sulfide
Punto di fusione 1200°C
Colore Gray to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3134
Indice di Merck 14,995
Informazioni di solubilità Soluble in water but insoluble in alcohol.
Peso formulazione 169.4
Percent Purity 99.7%
Odore Like rotten eggs
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.25 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium sulfide