Learn More
Barium titanate(IV), 99%
Codice prodotto. 10694892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10694892 500 g Flacone in plastica 500g
10226400 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10694892 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196865000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12047-27-7
Formula molecolare BaO3Ti
Molecular Weight (g/mol) 233.19
Numero MDL MFCD00003447
InChI Key WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium titanate(IV)
Punto di fusione 1625.0°C
Nota nome 99%
Colore White
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Perdita alla combustione 0.5% max.
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 6.08
Intervallo percentuale saggio 0.988 to 1.000 (BaO+ SrO)/TiO2 Mole Ratio
Densità 6.0800g/mL
Formula lineare BaTiO3
Indice di Merck 15, 996
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alkalies, slightly soluble in diluted acids, soluble in concentrated h2so4 and hf
Peso formulazione 233.24
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium titanate(IV)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.