Learn More
Barium titanium oxide, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 15492137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492137 5 g 5g
15402147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15492137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045083.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12047-27-7
Formula molecolare BaO3Ti
Molecular Weight (g/mol) 233.19
Numero MDL MFCD00003447
InChI Key WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Barium titanate
IUPAC Name barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium titanium oxide
Punto di fusione 1620°C
Forma fisica Pieces
Quantità 5 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,1000
Peso formulazione 233.19
Percent Purity 99.95%