Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Cartridge Kits
Codice prodotto. 11476348 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
E-Pure 3-holder
E-Pure 3-holder, Organic free
E-Pure 4-holder
E-Pure 4-holder, Organic free
E-Pure Ultrapure Water Purification System
Kit di cartucce per E-Pure a 4 stadi; acqua di alimentazione pretrattata, acqua prodotta esente da sostanze organiche
Sorgente acqua di alimentazione:
N/A
Pretreated
Pretreated feed
Tap
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Sorgente acqua di alimentazione Dimensione della confezione
11476348 E-Pure 4-holder Pretreated Pezzo
12341278 E-Pure 3-holder, Organic free Pretreated feed Pezzo
10277244 Kit di cartucce per E-Pure a 4 stadi; acqua di alimentazione pretrattata, acqua prodotta esente da sostanze organiche Pretreated Pezzo
11796259 E-Pure 4-holder, Organic free Tap Pezzo
11786259 E-Pure 4-holder Tap Pezzo
10086614 E-Pure 3-holder Pretreated feed Pezzo
11796289 E-Pure Ultrapure Water Purification System N/A pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11476348 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore D50227
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replace worn, outdated and otherwise ineffective cartridges with Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Cartridge Kits.
Replace worn, outdated and otherwise ineffective cartridges with Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Cartridge Kits. These cartridge kits are classified based on type of feed water used; choose the appropriate kit according to your feed water and need for organic free water.
Replace worn, outdated and otherwise ineffective cartridges with Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Cartridge Kits. These cartridge kits are classified based on type of feed water used; choose the appropriate kit according to your feed water and need for organic free water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Cartridge kit for E-Pure 4-holder; Pretreated Feed
Sorgente acqua di alimentazione Pretreated
Da utilizzare con (apparecchiatura) E-Pure 4-holder
Tipo Cartridge Kit