Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Accessories and Consumables
Optimize your water purification system with Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Accessories and Consumables.
Marca:  Thermo Scientific™ D50281
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.40000kg
Codice prodotto. 10024771
  • 841.64€ / Pezzo
In stock, pronto per la spedizione: 1
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Optimize your water purification system with Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Accessories and Consumables. Choose the cartridge pack according to your feed water and system. Cartridge packs ship with 0.2 micron final filter. Other products include UV lamp and low water level pump protector.
  • Simple, one-connection installation and removal
Includes: One 0.2μm absolute final filter
Specifica
Specifica
Alimentazione acqua deionizzata; contenuto ultrabasso di sostanze organiche, acqua di tipo I
Per l'impiego con i sistemi di purificazione dell'acqua Nanopure
Ricambio