Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Point of Use Water Purification Systems Replacement UV Lamps
Maintain UV function with Thermo Scientific™ Barnstead™ Point of Use Water Purification Systems Replacement UV Lamps.
152.00€ - 365.00€
Specifica
Tipo UV Lamp
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
11357111
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
09.1002
MicroPure; Smart2Pure (solo UV e UV/UVF)
327.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11367171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
22.0095
LabTower RO
302.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11317161
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
09.5002
LabTower RO, LabTower TII, Pacific (30L, 60L, 100L only), Smart2Pure (12 only)
199.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11357151
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
09.4002
Pacific TII; LabTower TII 152.00€
Pezzo
Qty Price Break Available Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16476390
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
50139226
Pacific TII; LabTower TII
284.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11367131
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
09.2002
GenPure (UV, UV/UF, UV-TOC and UF/UV-TOC only), LabTower EDI
365.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Lampade UV di ricambio per i sistemi di purificazione idrica nel punto di utilizzo Thermo Scientific™ Barnstead™.
Ideale per i seguenti sistemi di purificazione idrica nel punto di utilizzo Barnstead:
09.1002:
  • MicroPure™ (UV and UV/UVF systems only)
  • Smart2Pure™ (UV and UV/UVF systems only)
09.2002:
  • GenPure™ (UV, UV/UF, UV-TOC and UF/UV-TOC systems only)
  • GenPure™ Pro (UV, UV/UF, UV-TOC and UF/UV-TOC systems only)
  • GenPure™ xCAD (UV, UV/UF, UV-TOC and UF/UV-TOC systems only)
  • LabTower™ EDI
09.4002:
  • Pacific™ TII
  • LabTower™ TII
09.5002:
For storage reservoirs (230V only) used with the following Barnstead water purification systems:
  • LabTower RO
  • LabTower TII
  • Pacific TII (30 L, 60 L, 100 L only)
  • Smart2Pure (12 only)
Specifica
Specifica
UV Lamp