Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Pro Water Purification System
Codice prodotto. 15980206
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Smart2Pure Pro 16 UV/UF and 30L Tank
Smart2Pure Pro 16 UV/UF and 60L Tank
Smart2Pure Pro 16 UV/UF con serbatoio da 30 l - Sistema completo
Smart2Pure Pro 16 UV/UF con serbatoio da 60 l - Sistema completo
Dimensione della confezione:
1 unità
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
15980206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF con serbatoio da 30 l - Sistema completo 1 unità
15970206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF con serbatoio da 60 l - Sistema completo 1 unità
15900216 Smart2Pure Pro 16 UV/UF and 30L Tank 1 unità
15990206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF and 60L Tank 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15980206 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50157873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14605.00€
    13800.00€ / pezzi 1
    Risparmia 805.00€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-04-2027
All in One ! The Smart2Pure™ Pro system is a compact system which converts tap water to into ASTM Type 1. The Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH offers the choice of a 30 L or 60 L reservoir for customizable storage capacity and ability to dispense both ASTM Type 1 and Type II water.
Investimento che dura:
  • la purificazione dell'acqua avviene attraverso cartucce indipendenti dotate di connettore Aquastop a innesto rapido per una rapida sostituzione.
  • Modulo 1 con cartucce per osmosi inversa per rimuovere fino al 99% delle impurità dall'acqua di rubinetto
  • Modulo 2  con una cartuccia di pulizia che contiene resina ultrapura di elevata qualità per una purezza costante e una lunga durata della cartuccia stessa.
Facilità di utilizzo:
  • l'erogazione è facile e la velocità può essere variata per migliorare il controllo del flusso.
  • Il display può essere inclinato per una lettura ottimale.
  • Interfaccia utente semplificata
Opzioni di posizionamento:
  • Posizionamento sul banco di laboratorio
  • Montaggio a parete
Nuove funzioni:
  • Modalità di standby automatica quando il sistema non è in uso, che consente il ricircolo dell'acqua nel sistema per preservare la purezza
  • Rilevatore di perdite per interrompere l'alimentazione dell'acqua e spegnere il sistema se viene rilevata una perdita
  • Avvisi visualizzati sul display quando è necessario sostituire i materiali di consumo
  • Monitoraggio della qualità dell'acqua con osmosi inversa
  • Ultrafiltro in linea con ampia superficie per la rimozione di endotossine e nucleasi.
  • Parametri di sistema protetti mediante codice per impedire modifiche accidentali dei punti di regolazione
Smart2Pure Pro offre opzioni per il serbatoio, 30 o 60 L:
  • L'ampia apertura consente una pulizia manuale facile ed efficace.
  • Il filtro sterile con sfiato e il dispositivo antitracimazione del serbatoio proteggono dalla contaminazione da parte dei microrganismi.
  • L'assorbitore opzionale di CO2 impedisce che il valore TOC aumenti a causa del prelievo di CO2.
  • Il serbatoio in polietilene è opaco alla luce.
  • La pompa di ricircolo protegge l'acqua a elevata purezza dalla proliferazione batterica durante il fermo e mantiene un basso valore di conduttività.
  • Il montaggio a parete è facoltativo e consente di ottenere un risparmio di spazio in modo semplice.
  • L'uscita conica sul fondo permette il drenaggio completo per una pulizia e una disinfezione efficiente. 
Erogatore manuale opzionale:
  • l'aggiunta di un erogatore manuale con un cavo di 3m (codice n. 50138221) consente di aumentare la flessibilità
Garanzia: 1 anno su componenti e manodopera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Ritenzione batterica 0.99
Conducibilità Tipo 1: 0.055 μS/cm e Tipo II: da 0.067 a 0.1 μS/cm
Contenuto batterico <0.01 CFU/ml
Feedwater Connector 3/4 in NPT e 1/2 in NPT
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Acqua corrente
Portata Fino a 1 l/min
Tipo di acqua prodotto Tipo 1 e tipo 2
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbonio organico totale Da 1 a 5 ppb
Pressione acqua di alimentazione 1-6 bar
Include Il sistema completo comprende il sistema di pretrattamento Barnstead con cartucce, cartuccia di pretrattamento/RO, una cartuccia di pulizia ultrapura, filtro sterile da 0.1 μm, lampada UV, filtro UF, serbatoio da 30 l, filtro di sfiato CO2, troppopieno sterile e staffa per il montaggio a parete del sistema
Modello Smart2Pure Pro 16 UV/UF con serbatoio da 30 l - Sistema completo
Pressione di esercizio Da 1 a 6 bar
Particelle > 0,2 µM/mL <1
Prestazioni di permeazione 16 l/ora a 10 °C
Consumo energetico 0.12 kW
Portata RO 16 l/ora
Larghezza (sistema metrico) 305 mm
Altezza (sistema metrico) 545 mm
Profondità (sistema metrico) 300 mm
Peso (sistema metrico) 22 kg
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V 50/60 Hz
Tensione Da 100 a 240 V
Frequenza 50/60 Hz
Product Type Water Purification System