Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System with Installation
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Lasting economy:
Easy-to-operate:
Smart integrated 6L reservoir for the Smart2Pure 3 and 6:
Smart2Pure 12 offers reservoir options, either 30 or 60L:
Optional Hand Dispenser:
Specifica
Specifica
| Ritenzione batterica | 99% |
| Conducibilità | Type 1: 0.055μS/cm |
| Contenuto batterico | <0.01 CFU/mL |
| Feedwater Connector | 3/4 in. NPT |
| Controllo dell'acqua di alimentazione | No |
| Sorgente acqua di alimentazione | Tap |
| Portata | 0.6 L/min. |
| Tipo di acqua prodotto | Type 1 |
| Erogatore a distanza | No |
| Resistività | Type 1: 18.2 Mohm.cm at 25°C; Type 2: 10 to 15 Mohm.cm at 25°C |
| Show More |