Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead™ Smart2Pure™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1 e di tipo 2. Questo sistema completo produce 3 o 6 litri di acqua ultra pura ogni ora. Smart2Pure 3 e 6 dispongono di un serbatoio integrato da 6l per conservare l'acqua di tipo 2, mentre Smart2Pure 12 offre la possibilità di scegliere tra un serbatoio da 30 o 60l per capacità di conservazione personalizzabile. L'erogazione è facile e la velocità può essere variata per il migliore controllo del flusso. Il display può essere inclinato per una lettura ottimale. Il sistema può essere installato su un piano d'appoggio o a parete.
Lasting Economy:
- Water purification progresses through independent cartridges with Aquastop quick connects for fast replacement.
- Module 1 offers a combination of pretreatment and the reverse osmosis membrane.
- Module 2 includes a polishing cartridge that contains high-quality, ultrapure resin for consistent purity and long cartridge life.
Easy-to-Operate:
- Dispensing is easy and features variable speed to control flow.
- The display can be tilted for optimal reading.
- Optional UV bulb and UF ultrafilter are available to customize ultrapure water.
Smart Integrated 6L Reservoir for the Smart2Pure 3 and 6:
- Constructed with pigment-free materials.
- Conical bottom outlet for complete draining and efficient cleaning and disinfection.
Smart2Pure 12 Offers Reservoir Options (30L or 60L):
- Large opening allows easy and effective cleaning by hand.
- Sterile venting filter/reservoir overflow protects against contamination by microorganisms.
- Optional CO2 absorber prevents TOC value increases from drawn-in CO2.
- Polyethylene reservoir is opaque to light.
- Recirculation pump protects the high purity water from bacterial growth during standstills and maintains the low conductivity value.
- Wall-mount is optional for simple space-saving.
- Conical bottom outlet allows for complete draining and efficient cleaning and disinfection.
Optional Hand Dispenser:
- Gain increased flexibility by adding a hand dispenser with 3m cord (Part #50138221)
Spécification
Spécification
| Ritenzione batterica | 0.99 |
| Conducibilità | Tipo 1: 0.055 µS/cm; tipo 2: 0.067 - 0.1 µS/cm |
| Contenuto batterico | < 0.01 CFU/ml |
| Feedwater Connector | 3/4 in. NPT |
| Controllo dell'acqua di alimentazione | No |
| Sorgente acqua di alimentazione | Rubinetto |
| Portata | 0.6 l/min. |
| Tipo di acqua prodotto | Tipo 1 e tipo 2 |
| Resistività | Tipo 1: 18.2 MΩ·cm a 25 °C; tipo 2: 10 - 15 MΩ·cm a |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | No |
| Afficher plus |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.