Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead™ Smart2Pure™
Codice prodotto. 13237449 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 UV/UF
Portata RO:
12 L/hr.
12 l/ora
3 L/hr.
3 l/ora
6 L/hr.
6 l/ora
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Portata RO Dimensione della confezione
13237449 Smart2Pure 6 UV/UF 6 l/ora Pezzo
11337021 Smart2Pure 3 UV/UF 3 l/ora Pezzo
13121444 Smart2Pure 12 UV/UF 12 l/ora Pezzo
11307021 Smart2Pure 3 Standard 3 L/hr. Pezzo
11317021 Smart2Pure 3 UF 3 L/hr. Pezzo
11327021 Smart2Pure 3 UV 3 L/hr. Pezzo
11347021 Smart2Pure 6 Standard 6 L/hr. Pezzo
11357021 Smart2Pure 6 UF 6 L/hr. Pezzo
11367021 Smart2Pure 6 UV 6 l/ora Pezzo
11387021 Smart2Pure 12 Standard 12 L/hr. Pezzo
11397021 Smart2Pure 12 UF 12 L/hr. Pezzo
11307031 Smart2Pure 12 UV 12 l/ora Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 13237449 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50129887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10000.00€
    9450.00€ / pezzi 1
    Risparmia 550.00€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1.
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1 e di tipo 2. Questo sistema completo produce 3 o 6 litri di acqua ultra pura ogni ora. Smart2Pure 3 e 6 dispongono di un serbatoio integrato da 6l per conservare l'acqua di tipo 2, mentre Smart2Pure 12 offre la possibilità di scegliere tra un serbatoio da 30 o 60l per capacità di conservazione personalizzabile. L'erogazione è facile e la velocità può essere variata per il migliore controllo del flusso. Il display può essere inclinato per una lettura ottimale. Il sistema può essere installato su un piano d'appoggio o a parete.
Investimento che dura:
  • la purificazione dell'acqua avviene attraverso cartucce indipendenti dotate di connettore Aquastop a innesto rapido per una rapida sostituzione.
  • Il modulo 1 offre una combinazione di pretrattamento e membrana ad osmosi inversa.
  • Il modulo 2 include una cartuccia di pulitura che contiene resina ultrapura di elevata qualità per una purezza costante e una lunga durata della cartuccia stessa.
Facilità di utilizzo:
  • l'erogazione è facile e la velocità può essere variata per migliorare il controllo del flusso.
  • Il display può essere inclinato per una lettura ottimale.
  • Per personalizzare la qualità dell'acqua ultrapura sono disponibili una lampada UV e un ultrafiltro (UF) opzionali.
Serbatoio Smart da 6l integrato per Smart2Pure 3 e 6:
  • costruito con materiali privi di pigmenti
  • L'uscita conica sul fondo consente il drenaggio completo per una pulizia e una disinfezione efficienti
Smart2Pure 12 offre opzioni di serbatoio da 30 o 60l:
  • L'ampia apertura consente una pulizia manuale facile ed efficace.
  • Il filtro sterile con sfiato e il dispositivo antitracimazione del serbatoio proteggono dalla contaminazione da parte dei microrganismi.
  • L'assorbitore opzionale di CO2 impedisce che il valore TOC aumenti a causa del prelievo di CO2.
  • Il serbatoio in polietilene è opaco alla luce.
  • La pompa di ricircolo protegge l'acqua a elevata purezza dalla proliferazione batterica durante il fermo e mantiene un basso valore di conduttività.
  • Il montaggio a parete è facoltativo e consente di ottenere un risparmio di spazio in modo semplice.
  • L'uscita conica sul fondo permette il drenaggio completo per una pulizia e una disinfezione efficienti. 
Erogatore manuale opzionale:
  • l'aggiunta di un erogatore manuale con un cavo di 3m (codice n. 50138221) consente di aumentare la flessibilità
Garanzia: 1 anno su componenti e manodopera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Ritenzione batterica 0.99
Conducibilità Tipo 1: 0.055 µS/cm; tipo 2: 0.067 - 0.1 µS/cm
Contenuto batterico < 0.01 CFU/ml
Feedwater Connector 3/4 in. NPT
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Rubinetto
Portata 0.6 l/min.
Tipo di acqua prodotto Tipo 1 e tipo 2
Erogatore a distanza No
Resistività Tipo 1: 18.2 MΩ·cm a 25 °C; tipo 2: 10 - 15 MΩ·cm a
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbonio organico totale Da 1 a 5 ppb
Pressione acqua di alimentazione 1 to 6 bar
Include Internal 6 L tank with vent filter, RO/pretreatment cartridge, ultrapure polisher cartridge, sterile 0.2μm filter, pressure regulator, UV lamp and UF filter.
Modello Smart2Pure 6 UV/UF
Pressione di esercizio 1 - 6 bar
Particelle > 0,2 µM/mL < 1
Prestazioni di permeazione 6 l/ora a 10°C
Consumo energetico 0.06 kW
Portata RO 6 l/ora
Larghezza (sistema metrico) 305 mm
Altezza (sistema metrico) 545 mm
Profondità (sistema metrico) 400 mm
Peso netto (sistema metrico) 22 kg
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V 50/60 Hz
Tensione da 100 a 240 V
Frequenza 50/60 Hz
Concentrazione di endotossine 0.005 EU/ml
Product Type Water Purification System
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.