Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead™ Smart2Pure™
Codice prodotto. p-4531520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 UV/UF
Portata RO:
12 L/hr.
12 l/ora
3 L/hr.
3 l/ora
6 L/hr.
6 l/ora
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Portata RO Dimensione della confezione
11337021 Smart2Pure 3 UV/UF 3 l/ora Pezzo
13121444 Smart2Pure 12 UV/UF 12 l/ora Pezzo
11307021 Smart2Pure 3 Standard 3 L/hr. Pezzo
11317021 Smart2Pure 3 UF 3 L/hr. Pezzo
11327021 Smart2Pure 3 UV 3 L/hr. Pezzo
11347021 Smart2Pure 6 Standard 6 L/hr. Pezzo
11357021 Smart2Pure 6 UF 6 L/hr. Pezzo
11367021 Smart2Pure 6 UV 6 l/ora Pezzo
13237449 Smart2Pure 6 UV/UF 6 l/ora Pezzo
11387021 Smart2Pure 12 Standard 12 L/hr. Pezzo
11397021 Smart2Pure 12 UF 12 L/hr. Pezzo
11307031 Smart2Pure 12 UV 12 l/ora Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11337021 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50129688
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1.
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1 e di tipo 2. Questo sistema completo produce 3 o 6 litri di acqua ultra pura ogni ora. Smart2Pure 3 e 6 dispongono di un serbatoio integrato da 6l per conservare l'acqua di tipo 2, mentre Smart2Pure 12 offre la possibilità di scegliere tra un serbatoio da 30 o 60l per capacità di conservazione personalizzabile. L'erogazione è facile e la velocità può essere variata per il migliore controllo del flusso. Il display può essere inclinato per una lettura ottimale. Il sistema può essere installato su un piano d'appoggio o a parete.
Lasting Economy:
  • Water purification progresses through independent cartridges with Aquastop quick connects for fast replacement.
  • Module 1 offers a combination of pretreatment and the reverse osmosis membrane.
  • Module 2 includes a polishing cartridge that contains high-quality, ultrapure resin for consistent purity and long cartridge life.
Easy-to-Operate:
  • Dispensing is easy and features variable speed to control flow.
  • The display can be tilted for optimal reading.
  • Optional UV bulb and UF ultrafilter are available to customize ultrapure water.
Smart Integrated 6L Reservoir for the Smart2Pure 3 and 6:
  • Constructed with pigment-free materials.
  • Conical bottom outlet for complete draining and efficient cleaning and disinfection.
Smart2Pure 12 Offers Reservoir Options (30L or 60L):
  • Large opening allows easy and effective cleaning by hand.
  • Sterile venting filter/reservoir overflow protects against contamination by microorganisms.
  • Optional CO2 absorber prevents TOC value increases from drawn-in CO2.
  • Polyethylene reservoir is opaque to light.
  • Recirculation pump protects the high purity water from bacterial growth during standstills and maintains the low conductivity value.
  • Wall-mount is optional for simple space-saving.
  • Conical bottom outlet allows for complete draining and efficient cleaning and disinfection. 
Optional Hand Dispenser:
  • Gain increased flexibility by adding a hand dispenser with 3m cord (Part #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Ritenzione batterica 0.99
Conducibilità Tipo 1: 0.055 µS/cm; tipo 2: 0.067 - 0.1 µS/cm
Contenuto batterico < 0.01 CFU/ml
Feedwater Connector 3/4 in. NPT
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Rubinetto
Portata 0.6 l/min.
Tipo di acqua prodotto Tipo 1 e tipo 2
Resistività Tipo 1: 18.2 MΩ·cm a 25 °C; tipo 2: 10 - 15 MΩ·cm a
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbonio organico totale Da 1 a 5 ppb
Pressione acqua di alimentazione 1 to 6 bar
Include Internal 6L tank with vent filter, RO/pretreatment cartridge,ultrapure polisher cartridge, sterile 0.2μm filter,pressure regulator, UV lamp and UF filter.
Modello Smart2Pure 3 UV/UF
Pressione di esercizio 1 - 6 bar
Particelle > 0,2 µM/mL <1
Prestazioni di permeazione 3 l/ora a 10°C
Consumo energetico 0.06 kW
Portata RO 3 l/ora
Larghezza (sistema metrico) 305 mm
Altezza (sistema metrico) 545 mm
Profondità (sistema metrico) 400 mm
Peso netto (sistema metrico) 22 kg
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V 50/60 Hz
Tensione da 100 a 240 V
Frequenza 50/60 Hz
Concentrazione di endotossine 0.005 EU/mL
Product Type Water Purification System
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.