Learn More
Gilac™ Barrel with Metal Toggle Joint Closure
Codice prodotto. 11762545
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
50 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11762545 30 L Pezzo
11712555 50 L Pezzo
11732555 100 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11762545 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G173421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.96€
    45.13€ / pezzi 1
    Risparmia 17.83€
    28% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Food contact certified plastic Barrel with Metal Toggle Joint Closure. Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.).
  • Food contact certified plastic barrel
  • Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.) when transporting and storing liquid or solid food products
  • Global and specific migration test approved
  • Contents are protected from contamination thanks to its watertight lid
  • Handling is easy and can be opened completely
Specifica
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Chiusura inclusa Yes
Product Type Food-certified Barrel
Tipo di chiusura Metal Toggle Joint
Capacità (sistema imperiale) 7.9 gal.
Capacità (sistema metrico) 30 L
Colore White
Materiale HDPE
Temperatura max (sistema metrico) -40°C to 90°C
Quantità 1 Ea.
Forma Round
Altezza (sistema imperiale) 1.4 ft.
Altezza (sistema metrico) 430 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 10.6 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.1 ft.
Diametro (sistema metrico) interno 270 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 338 mm
Peso (sistema imperiale) 3.5 lb.
Peso (sistema metrico) 1.6 kg